Principaux documents
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
10 G
51,90 €
50 G
93,30 €
51,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
51,90 €
50 G
93,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.56
Beilstein:
109814
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
76-78 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable