Principaux documents
JKA8012
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Synonyme(s) :
8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
1 G
364,00 €
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
364,00 €
About This Item
Formule linéaire :
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
8arm-PEG40K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 40,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 40,000
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.