Principaux documents
767565
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
1 ML
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
325,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
methoxy
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.