JKA7032
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
Synonyme(s) :
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn 2,000
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.