Principaux documents
GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
Synonyme(s) :
SI647350
1 EA
646,00 €
646,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
646,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
646,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 876-413-87
Longueur
150 mm
D.E.
15.0 mm
Épaisseur de la paroi
4.0 mm