Principaux documents
GF40639035
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonyme(s) :
SI647250
1 EA
497,00 €
497,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
497,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
497,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 406-390-35
Longueur
100 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
2.8 mm