776742
Silicon carbide
nanofiber, D <2.5 μm, L/D ≥ 20, 98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Silicon carbide fibers, Silicon carbide nanowhiskers, Silicon carbide whiskers
208,00 €
About This Item
208,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98% trace metals basis
Forme
nanofiber
Profondeur
<2.5 μm
Pf
2700 °C (lit.)
Densité
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Clé InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.