Principaux documents
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
1 EA
173,00 €
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
173,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
D.I. × D.E. × L
25 mm × 32 mm × 600 mm
Description générale
  • IAP (impervious aluminous porcelain)
  • Open both ends
Informations légales
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited