Principaux documents
GF02863841
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 100g
Synonyme(s) :
FE226010
1 EA
234,00 €
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 028-638-41
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable