Principaux documents
DWK651502
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Synonyme(s) :
651502
144 EACH
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
144 EACH
167,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.17
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 651502
Capacité
1 mL
Diam. × H
10 mm × 108 mm
Application
Lyophilization
Caractéristiques et avantages
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informations légales
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.