Principaux documents
DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Synonyme(s) :
W651506
567 EACH
609,00 €
609,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
567 EACH
609,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.17
609,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 567 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W651506
Capacité
2 mL
Diam. × H
11.8 mm × 122 mm
Application
Lyophilization
Caractéristiques et avantages
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informations légales
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.