Principaux documents
DWK176772
Wheaton® Clear Ampule
Synonyme(s) :
176772
144 EACH
68,80 €
68,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
144 EACH
68,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.17
68,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear tube
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 176772
Capacité
1 mL
Diam. × H
10.5 mm × 67 mm
Application
Packaging samples and certified standards
Caractéristiques et avantages
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.