381020
tert-Butyldichlorophosphine
98%
Synonyme(s) :
tert-Butylphosphine dichloride, tert-Butylphosphonous dichloride
About This Item
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
44-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Clé InChI
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Dihydrobenzooxaphosphole core.
- tert-Butyl functionalized 1,3-C6H4(CH2PR2)2 (PCP) pincer ligands.
- Chloro-phosphinite reagent by reacting with sodium ethoxide.
- 2-(tert-Butylhydrophosphoryl)-1-phenyl-1H-imidazole derivatives.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges