Documents
698482
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine
97%
Synonyme(s) :
2-(Diphenylphosphino)-1-bromobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
112-116 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
XIONUQPOXCUMMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable