Principaux documents
698776
Sigma-Aldrich
Chloro(tert-butyl)phenylphosphine
Synonyme(s) :
(1,1-Dimethylethyl)phenylphosphinous chloride, Chloro(phenyl)-tert-butylphosphine, tert-Butyl(phenyl)phosphinous chloride, tert-Butylchloro(phenyl)phosphine, tert-Butylphenylchlorophosphine, tert-butylphenylchlorophosphine
1 G
63,90 €
5 G
185,00 €
63,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
63,90 €
5 G
185,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14ClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.555
pb
77-78 °C/0.4 mmHg
Densité
1.064 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14ClP/c1-10(2,3)12(11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
XOQDDCZARYSQNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.0 °F
Point d'éclair (°C)
32.8 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Israel Cano et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(6), 1444-1450 (2016-11-23)
A specific secondary phosphine oxide (SPO) ligand (tert-butyl(phenyl)phosphine oxide) was employed to generate two iridium catalysts, an Ir-SPO complex and IrNPs (iridium nanoparticles) ligated with SPO ligands, which were compared mutually and with several supported iridium catalysts with the aim