Principaux documents
D69300
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
≥97%
5 G
74,30 €
25 G
291,00 €
74,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
74,30 €
25 G
291,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HCl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.98
Beilstein:
162029
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
crystals
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
Clé InChI
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable