217735
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
97%
61,00 €
About This Item
61,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pf
145-148 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2
Clé InChI
NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Application
- oxepane ring containing monocyclic, conformationally restricted bicyclic and spirocyclic nucleosides[1]
- conformationally locked bicyclo[2.2.1]heptane/oxa-bicyclo[3.2.1]octane nucleosides[2]
- N(7)-substituted purines[3]
- chiral derivatives of (+)-erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenine[4]
- 9-alkyl-6-substituted-purine analogs, potent anticonvulsant agents[5]
- pyrimido-oxazepines in a three-step process with microwave heating at 150°C[6]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable