Documents
S439029
4,6-DIMETHYL-2-MERCAPTOPYRIMIDINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H11ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.684
Numéro MDL:
Autres remarques