Documents
658340
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HCl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
0.9 °C/0.5 mmHg
Pf
28-32 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
Clé InChI
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)