Documents
D5950
Sigma-Aldrich
Diacetamide
97%
Synonyme(s) :
Diacetylamine, N-Acetylacetamide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
222-223 °C (lit.)
Pf
75.5-76.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
Clé InChI
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable