175102
Fluoroantimonic acid
purified by triple-distillation
Synonyme(s) :
Fluoroantimonic acid, Hexafluoroantimonic acid, Hexafluorostibonic acid, Monohydrogen hexafluoroantimonate
305,00 €
About This Item
305,00 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
14 mmHg ( 18 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Produit purifié par
triple-distillation
Densité
2.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Sb/h6*1H;/q;;;;;;+5/p-5
Clé InChI
MBAKFIZHTUAVJN-UHFFFAOYSA-I
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable