CLS56402
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
8
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-2
tol. measuring range
0.015 mL
Contenance du flacon/de la fiole
(2 mL)