Principaux documents
BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
1 EA
303,00 €
303,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
303,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103200
Nomenclature NACRES :
NB.35
303,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
Fabricant/nom de marque
BRAND 29120
L × D.I.
740 mm × 150 mm
Capacité
13 L
Catégories apparentées
Description générale
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG