530263
6-Cyano-2-naphthol
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-6-hydroxynaphthalene, 2-Cyano-6-naphthol, 2-Hydroxy-6-naphthonitrile, 6-Cyano-2-hydroxynaphthalene, 6-Hydroxy-2-naphthalenecarbonitrile, 6-Hydroxy-2-naphthonitrile
295,00 €
About This Item
295,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
165.5-170.5 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H
Clé InChI
WKTNIBWKHNIPQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 5-bromo-6-hydroxy-2-naphthonitrile[3]
- 5,7-dibromo-6-hydroxy-2-naphthonitrile[3]
- 5-chloro-6-hydroxy-2-naphthonitrile[3]
- 6-(2-imidazolyl)-2-naphthol[4]
- dodecaethylene glycol di-6-cyano-2-naphthyl ether[5]
- 6-cyano-2-naphthyl trifluoremethanesufonate[6]
- 2-(6-cyano-naphthyl)2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-xylopyranoside[7]
- 1,5-bis(7-amidino-2-naphthalenoxy)-3-oxapentane dihydrochloride[8]
- Palladium-catalyzed reduction
- Nickel-catalyzed cross-coupling reactions
- Palladium-catalyzed Heck reactions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable