Principaux documents
89660
Sigma-Aldrich
o-Tolunitrile
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Methylbenzonitrile
250 ML
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
161,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Beilstein:
1857417
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
pb
205 °C (lit.)
Pf
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants