150355
4-tert-Butylbenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
162-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves