C79719
Choline iodide
98%
Synonyme(s) :
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H14INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Essai
98%
Chaîne SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CCO
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable