C7527
Chlorure de choline
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Synonyme(s) :
Chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylammonium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98%
Forme
crystals
Poids mol.
Mw 139.62 g/mol
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Couleur
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
Pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of choline acetyltransferase (ChAT) buffer and for choline uptake in cultured human neuroblastoma (SK-N-SH) cells
- for choline standard curve generation for quantifying phospholipase D (PLD) activity
- as a component of slice solution for the dissection of entorhinal-hippocampal brain slices
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable