Principaux documents
C25406
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrichloride
96%
Synonyme(s) :
α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.92
Beilstein:
2046639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
pb
260-264 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup