247545
Di-tert-butyl disulfide
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl disulfide
84,40 €
About This Item
84,40 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
51.7 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
pb
200-201 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
disulfide
Chaîne SMILES
CC(C)(C)SSC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup