Documents
103918
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
95%
Synonyme(s) :
o-Chlorobenzoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.01
Numéro Beilstein :
386435
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
Point d'ébullition
238 °C (lit.)
Pf
−4-−3 °C (lit.)
Densité
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
Clé InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Chlorobenzoyl chloride reacts with aromatic amines and ammonium thiocyanate using polyethylene glycol-400 as the catalyst under the condition of solid-liquid phase-transfer catalysis to form N-aryl-N′(2-chlorobenzoyl) thioureas. 2-Chlorobenzoyl chloride causes the acylation of polystyrene during the preparation and regeneration of the polystyrene-based resin.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Simple and efficient synthesis of 2-chlorotritylchloride resin.
Orosz G and Kiss L.
Tetrahedron Letters, 39(20), 3241-3242 (1998)
Phase-transfer-catalyzed synthesis of N-aryl-N'-(2-chlorobenzoyl)-thiourea derivatives.
Zhang Y, et al.
Synthetic Communications, 27(5), 751-756 (1997)