BCR289
2,4′-Dichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-8H
Clé InChI
UFNIBRDIUNVOMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
BCR289
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)