Principaux documents
B77401
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Synonyme(s) :
(2-Bromopropyl)benzene
5 G
166,00 €
25 G
744,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
166,00 €
25 G
744,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
Clé InChI
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter