Principaux documents
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
5 G
34,00 €
25 G
70,40 €
34,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
34,00 €
25 G
70,40 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
69 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)