Principaux documents
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
1 G
551,00 €
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
551,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
Clé InChI
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable