Principaux documents
643890
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nitrobenzene
1 G
57,40 €
5 G
131,00 €
57,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
57,40 €
5 G
131,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
112-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-7-10(8-6-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of aryl azides
  • Arylation of allylic chlorides
  • Syntehsis of RNA conjugates
  • Alkoxycarbonylation
  • Synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents
  • Electrooxidative synthesis of biaryls
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable