640441
4-Bromo-1,2-diaminobenzene
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2-aminoaniline, 4-Bromo-o-phenylenediamine
32,50 €
About This Item
32,50 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Clé InChI
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges