B90408
sec-Butylbenzene
≥99%
Synonyme(s) :
2-Phenylbutane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
4 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
784 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
173-174 °C (lit.)
Pf
−75.5 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52.0 °C - closed cup