136727
3-Chlorobenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-3-chlorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter