113174
Pentylbenzene
99%
Synonyme(s) :
1-Phenylpentane
63,20 €
About This Item
63,20 €
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
benzene: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
Clé InChI
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter