Documents
B90203
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
≥99%
Synonyme(s) :
1-Phenylbutane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro Beilstein :
1903395
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.03 mmHg ( 23 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
774 °F
Limite d'explosivité
5.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
183 °C (lit.)
Pf
−88 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Application
Butylbenzene undergoes oxidation to afford butyrophenone. It is used to prepare N-arylazoles via oxidant-free and selective C(sp2)-H amination reaction. It can be used in the synthesis of alkylated pentacene and ladder-type oligo(p-phenylene)s to improve solubility in common organic solvents.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Dirhodium (II) Complexes of 2?(Sulfonylimino) pyrrolidine: Synthesis and Application in Catalytic Benzylic Oxidation.
Wusiman A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(16), 3088-3092 (2012)
Ladder-type oligo (p-phenylene) s with D???A architectures: design, synthesis, optical gain properties, and stabilized amplified spontaneous emission.
Fang M, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(23), 5797-5809 (2017)
Study on liquid crystallinity in 2, 9?dialkylpentacenes.
Okamoto K , et al.
Liq. Cryst., 34(9), 1001-1007 (2007)
Photo-induced oxidant-free oxidative C?H/N?H cross-coupling between arenes and azoles.
Niu L, et al.
Nature Communications, 8, 14226-14226 (2017)
A New Method for the Benzylic Oxidation of Alkylarenes Catalyzed by Hypervalent Iodine (III).
Xu Y, et al.
Synthesis, 45(03), 370-374 (2013)