C87657
Cumene
98%
Synonyme(s) :
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Limite d'explosivité
6.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
152-154 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Diisopropylbenzenes via disproportionation reaction by zeolite catalysts.
- Cumene hydroperoxide, a key precursor for many organic fine chemicals.
- 4-Nitro cumene using nitric acid/ MoO3/SiO2 as a catalyst.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.0 °C - closed cup