82119
Propylbenzene
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Phenylpropane
67,80 €
About This Item
67,80 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.14 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
pb
159 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clé InChI
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.0 °C - closed cup