Principaux documents
48563
Supelco
Benzo[a]anthracene
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-benzanthracène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Beilstein:
1909298
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
437.6 °C (lit.)
Pf
157-159 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
Clé InChI
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Benz[a]anthracene is a colorless plate like material[1], which belongs to the group of polycyclic aromatic hydrocarbon.[2]
Application
Benz[a]anthracene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in human urine,[3] marine samples[4] and smoked fish[5] by chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Estimation of Rate Constants for Gas-Phase Reactions of Chrysene, Benz [a] anthracene, and Benzanthrone with OH and NO3 Radicals via a Relative Rate Method in CCl4 Liquid Phase-System
Kameda T, et al.
Polycyclic Aromat. Compd., 37, 101-105 (2017)
Pohanish.PR
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, (7) (2017)
Determination of hydroxylated metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in urine
Jongeneelen FJ, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 413, 227- 232 (1987)
Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in marine samples of Siokolo Fishing Settlement
Anyakora C, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 323-330 (2005)
The determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish by gas chromatography mass spectrometry with positive-ion chemical ionization
Yurchenko S and Molder U
Journal of food composition and analysis, 18(8), 857-869 (2005)
Articles
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.