Principaux documents
B75859
Sigma-Aldrich
α-Bromophenylacetic acid
98%
Synonyme(s) :
alpha-Bromophenylacetic acid
5 G
69,90 €
25 G
289,00 €
69,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
69,90 €
25 G
289,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
82-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
Clé InChI
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Bromophenylacetic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Polymandelide by reacting with triethylamine.[1]
  • α-Mercaptophenylacetic acid by treating with sodium hydrosulfide (NaSH·H2O).[2]
  • β-Lactams by reacting with imines in the presence of triphenylphosphine as a mediator.[3]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Novel Method for the Synthesis of ?-Lactams by the Reaction of ?-Bromocarboxylic Acids with Imines Mediated by Triphenylphosphine
Kikuchi S and Hashimoto Y
Heterocycles, 68(3), 453-457 (2006)
Haihui Li et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
Polymerization-induced self-assembly (PISA) has become an effective strategy to synthesize high solid content polymeric nanoparticles with various morphologies in situ. In this work, one-step PISA was achieved by in situ photocontrolled bromine-iodine transformation reversible-deactivation radical polymerization (hereinafter referred to as
Preparation of polymandelide by reaction of ?-bromophenylacetic acid and triethylamine
Pinkus AG, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27(13), 4291-4296 (1989)
Reactions of ?-mercaptocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters: synthesis of 1, 3, 4-thiadiazin-5 (6H)-ones and 1, 3, 4-oxadiazoles
Kudelko A
Tetrahedron, 68(18), 3616-3625 (2012)