144037
1-Pyrenecarboxaldehyde
99%
Synonyme(s) :
1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Pf
123-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
Clé InChI
RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable