372404
1,3-Dibromo-2-propanol
technical grade, 95%
Synonyme(s) :
α,γ-Dibromohydrin, α-Dibromohydrin, 1,3-Dibromo-2-hydroxypropane, 1,3-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropanol, 2-Hydroxy-1,3-dibromopropane, Glycerol α,γ-dibromohydrin, Glycerol 1,3-dibromohydrin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
Point d'ébullition
82-83 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
2.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Clé InChI
KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To prepare the thioether ligand, used in the synthesis of palladium-phosphorus/sulfur nanoparticles.
- Preparation of 2-(alkoxy)propenyl bromide.
- Synthesis of 1,3-propanediamine derivatives connected to carbohydrates (sugar-pendant diamines).
- Chemical crosslinking of nine single substitution cysteine mutants of staphylococcal nuclease.
- Preparation of 1,3-dinitrooxy-2-propanol, via reaction with AgNO3 in MeCN at 80°C.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup