308609
2-Bromopropionitrile
97%
Synonyme(s) :
α-Bromopropionitrile, (±)-2-Bromopropionitrile, 2-Bromopropanenitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
<3% 2-bromopropionamide
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Br)C#N
InChI
1S/C3H4BrN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
Clé InChI
PYNYHMRMZOGVML-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup