Principaux documents
734691
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloropyridine
97%
1 G
40,50 €
40,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
40,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-64 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1ncccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable