Principaux documents
M26607
Sigma-Aldrich
3′-Methylacetophenone
98%
Synonyme(s) :
Methyl m-tolyl ketone
5 G
80,80 €
25 G
96,10 €
80,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
80,80 €
25 G
96,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Beilstein:
956637
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
218-220 °C (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Manuela Panić et al.
Biotechnology letters, 41(2), 253-262 (2018-12-05)
Chiral building blocks [(S)-1-(3-methylphenyl)ethanol, (S)-1-(3,4-dimethylphenyl)ethanol and (S)-1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanol] for drug synthesis were prepared using two green approaches: (1) the yeast Saccharomyces cerevisiae as the biocatalyst and (2) the natural deep eutectic solvents (NADES) as the alternative solvents. Three different NADES with
Huiying Song et al.
Journal of chromatography. A, 1532, 124-135 (2017-12-10)
The accuracy of the longitudinal diffusion term (b-term) plays a vital role in the study of mass transfer mechanisms in high performance liquid chromatography (HPLC). In this study, three commonly used methodologies (peak parking; fitting of an experimental van Deemter
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.